Vortex-miksere, MS 3
Leverandør: IKA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3319000 3617000
444-2541EA 8020 DKK
444-2541 444-2544
Vortex-miksere, MS 3
Rystere Vortex Mixere
Kompakt universalryster, der er egnet til rystning af alle små rør og mikrotiterplader. Disse miksere har to driftstilstande.
  • Continuous or touch operation with standard attachment, in addition MS 3 digital offers timed mode
  • Attachment detection
  • MS 3 digital has a timer with countdown function, range 1 s to 999 min
Tilstand A (sikkerhedstilstand med detektion af holder) betyder, at den maksimale hastighed på 3000 min⁻¹ kun opnås ved brug af standardholderen ved manuel drift. Hvis der anvendes andre holdere, begrænses hastigheden til 1300 min⁻¹.