Vortex-mixere, Disruptor-Genie®
Leverandør: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SI-D258 SI-D268 SI-D278 SI-DD78 SI-DD58 SI-DD68
444-0943EA 7050 DKK
444-0943 SCIISI-D268 444-0944 444-0946 444-0945 SCIISI-DD68
Vortex-mixere, Disruptor-Genie®
Rystere Vortex Mixere
Et økonomisk fordelagtigt alternativ til ultralydsfraktionering. Enhederne giver en bevægelse i mange retninger, der samtidig omrører og ryster ved høj hastighed og derved øger fraktioneringsfrekvensen. Ideel til hurtig fraktionering af gærceller, bakterier, plante- og animalsk væv, pilleresuspensioner og procedurer med glasperler.
  • Timerfunktion: Automatisk i 0 - 15 min eller kontinuerlig drift uden tidsindstilling
  • Kan anvendes i kølerum eller inkubator
Bestillingsoplysninger: Supplied with quick change standard pop-off cup for use as standard vortexMore Product Information