VWR®, Magnetstave, box-sæt
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0513EA 525 DKK
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
VWR®, Magnetstave, box-sæt
Omrørere Omrøremagneter
Sæt Octahedral 1, PTFE-beklædt, 12 ottekantede magnetiske omrørerstave med midterring, i praktisk, gennemsigtig æske. Sættet inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, L×Ø (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 and 64×10.
Sæt krydsformet, PTFE-belagt, krydsformede magnetiske omrørestave. Sæt på 5. Sættet inkluderer 1 omrører med hver af følgende dimensioner, L×Ø (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30, and 38×38.
Sæt Oval 1, PTFE-belagt, 12 ovale magnetiske omrørerstave i praktisk gennemsigtig æske. Sæt inkluderer 2 omrørere hver med følgende dimensioner, L×Ø (mm): 10×5, 15×6, 25×10,More Product Information