VWR®, Magnetstave, økonomi
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0482EA 150 DKK
442-0482 442-0483 442-0484 442-0485
VWR®, Magnetstave, økonomi
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade med afrundede kanter, der forbedrer omrøringens effekt selv ved lave hastigheder. Økonomisk, høj ydeevne.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til brug ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)