VWR®, Magnetstave, cylinderformede, med aftagelig drejering
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0375EA 341 DKK
442-0375 442-0369 442-0371 442-0373 442-0374 442-0376 442-0378 442-0379 442-0381 442-0382 442-0383 442-0384
VWR®, Magnetstave, cylinderformede, med aftagelig drejering
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Til beholdere med let ujævn bund.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til brug ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)