2-Amino-4-methylbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyano-5-methylaniline
43260.03 43260.14
43260.03EA 666 DKK
43260.03 43260.14
2-Amino-4-methylbenzonitril ≥98%
2-Amino-4-methylbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 26830-96-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Physical Form: Powder Melting Point: 91-93° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00173706
Formel: C₈H₈N₂
Smeltepunkt: 91…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173706
CAS-nummer: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III