Homogenisatorer, koniske
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
358103 358107 358111 358115 358110 358106 358102 358109 358113 358105 358101 358114
432-1285EA 1370 DKK
432-1285 432-1286 432-1287 432-1288 432-5053 432-5051 432-5049 432-5052 432-5054 432-5050 432-5048 432-5055
Homogenisatorer, koniske
Homogenisatorer Vævskværne, Potter-Elvehjem
Borosilikatglas. Håndholdt homogenisator med konisk overflade, der muliggør opdeling i mindre partikler, hvorefter materialet passerer gennem den cylindriske sektion til den endelige homogenisering. Formalingen er mere effektiv og kræver mindre tid sammenlignet med designene hos Tenbroeck og Potter-Elvehjem. Til hjerte- og lungevæv, samt til hud- og plantevæv.
  • Frigang mellem pistil og rør 0,1 til 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificeringer: Wheaton 33 lavt ekstraherbartMore Product Information