J.T.Baker®, plader, firkantet brønd
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43001-0020EA 675 DKK
43001-0020 43001-0062 43001-0066
J.T.Baker®, plader, firkantet brønd
Mikroplader Deepwell Mikroplader
Disse dybe kvadratiske plader, fremstillet af ren PP, er udviklet for nemmere udveksling af plader i automatiserede systemer. De er også ideelle til at rumme både celle- og bakteriekulturer.
  • Kemikalieresistent
  • V-bunds form for 24- og 48-brønde maksimerer væskefjernelse og letter genfyldning
  • U-bunds form for 96 brønde
  • Ingen indre kanter der påvirker magnetisk funktion
  • Hævede brøndkanter forbedrer varmforsegling
  • Konisk base hjælper prøvekoncentration, rekonstitution og centrifugering
For maksimal udnyttelse af kapaciteten.