Grafit ≥99.9995% (metals basis), powder -325 mesh

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
40798.TAEA 805 DKK
40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
Grafit ≥99.9995% (metals basis), powder -325 mesh
Grafit
Formel: C
Molekylvægt: 12.01 g/mol
Smeltepunkt: 3827
Massefylde: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,04560

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR