Culture tubes, Rimless
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
114105 114106 114110 114125 114115 114130
391-0105EA 252 DKK
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0316
Culture tubes, Rimless
Rør Dyrkningsrør
Made of AR-Glas®.
  • Autoclavable (at 121 °C/2 bar)
  • Wall thickness 0,6/0,7 mm
Certificeringer: DIN EN 285