Isoeugenol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
MQ100
34038-5ML-R
34038-5ML-REA 724 DKK
34038-5ML-R
Isoeugenol, Supelco®
Isoeugenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molekylvægt: 164.2 g/mol
Kogepunkt: 266
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 112
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009285
CAS-nummer: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76063dbee4462a3bd1895a066e5425d3e89fa1c&vid=666dbd0a94f12f16385aee82ae2af6e2acd825d3&prid=web&clid=SAPDAM