ortho-Phosphorsyre 10%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phosphorsyre, Fosforsyre
31142.294EA 336 DKK
31142.294
ortho-Phosphorsyre 10%, TECHNICAL
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 10 %
Appearance Clear colourless liquid