Svovlsyre 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

30149.291EA 210 DKK
30149.291 30149.325 30149.371
Svovlsyre 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.84
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 3264
ADR: 8 III

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR