Salpetersyre 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Volumetric

Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Nitric acid solution

30065.291EA 135 DKK
30065.291
Salpetersyre 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Volumetric
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Molekylvægt: 63.01 g/mol
Kogepunkt: 87
Smeltepunkt: -42
Massefylde: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR