Skilletragte, cylinderformede, uden trykudligning
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 841 DKK
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Skilletragte, cylinderformede, uden trykudligning
Tragte Dråbetragte
DURAN®, borosilikatglas, klar, med glasnøgle.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse
Kappe/hals og konus/bund med standardslib. Med inddelinger. Stophane med gevindsikring.