Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®

Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide

26843.235EA 1010 DKK
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium iodide
Formel: Kl
Molekylvægt: 166 g/mol
Kogepunkt: 1330
Smeltepunkt: 681 °C
Massefylde: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR