1,4-Dithioerythritol, Millipore®

Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: DTE

233152-5
233152-5EA 2920 DKK
233152-5
1,4-Dithioerythritol, Millipore®
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR