Mikropulverspatelsæt
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
087.300
231-0196EA 204 DKK
231-0196
Mikropulverspatelsæt
Spatler
Blad i rustfrit stål 18/10 og sort plasthåndtag.
  • Sæt med fire dele, hver med en 3, 4, 5 og 6 mm bred pulverspatel
  • Bladet har god kemisk og termisk resistens
  • Bladene er halvrunde og vinklede