Haner til slanger, LaboPlast®
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8605-0100 8605-0060 8605-0080 8606-0100 8606-0060 8606-0080 8607-0100 8607-0060 8607-0080 8608-0100 8608-0060 8608-0080 8608-0120 8606-0120 8605-0120 8607-0120
229-7426EA 174 DKK
229-7426 229-7424 229-7425 229-7432 229-7430 229-7431 229-7423 229-7421 229-7422 229-7429 229-7427 229-7428 229-0115 229-0113 229-0112 229-0114
Haner til slanger, LaboPlast®
Stophaner
PP/PE, hvid og rød eller PVDF, transparent.
  • PVDF, glimrende kemisk resistens, egnet til brug med fødevarer
  • PP/PE til industrielle anvendelsesområder
  • Maksimal trykbelastning 1 bar
Disse to- eller trevejsventiler er ideelt designet til at regulere eller helt stoppe strømmen af ​​gasser og væsker. PVDF eller PP/PE er de foretrukne materialer i specielt den kemiske, biologiske og farmaceutiske industri samt fødevareindustrien. Leveres med slangekoblinger, der fastgør slangen sikkert.