Inkubationsbakke til petriskåle
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F189831000
216-2744EA 1410 DKK
216-2744
Inkubationsbakke til petriskåle
Bakker/Tallerkener/Potter Laboratoriebakker/-skåle
PP.
  • Stabelbar, øger inkubatorens samlede kapacitet
  • Designet til fem petriskåle med en diameter på 100 mm eller femten petriskåle med en diameter på 60 mm
  • Hver bakke er udstyret med to store mærkningsområder til identifikation af kritiske prøver med pen eller mærkat
B×D×H: 251×237×35 mm