Flasker, smal hals, firkantede, med skruelåg, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
218202453 218203655 218204454 218205459
215-8401EA 138 DKK
215-8401 215-8402 215-8403 215-8404
Flasker, smal hals, firkantede, med skruelåg, DURAN®
Flasker Glasflasker
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med PP skruelåg og hældering.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Høj temperatur modstand
  • Minimal termisk udvidelse, hvilket giver relativt høj modstand mod temperaturændringer
  • Glas Type I ifølge USP, EP og JP
Gradueret, DIN-gevind, hældering og blåt skruelåg. Pladsbesparende på hylder, i køleskabe, i autoklaver og når det er påkrævet ved transport. Stabil, skridsikker.
Med påtrykt Retrace Code (batch-identifikation).