Blyring, til kolber eller måleglas
Leverandør: HEATHROW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HS8881A HS8881B HS8881C HS8881D HS8882A HS8882B HS8882D
214-1891EA 348 DKK
214-1891 214-1892 214-1893 214-1894 214-1942 214-1943 214-1945
Blyring, til kolber eller måleglas
Lodder Kolbevægte
Blyring med blå vinylbelægning. Åbent eller lukket design. Åbent design, som også er velegnet til emner med laterale forbindelser. Bruges til at stabilisere emner af glas eller plast i vand- eller oliebade, termostater o.lign. Blyringene forhindrer kolber i at tippe eller flyde. Belægning på blyringene forhindrer emner i at blive ridset eller forårsage skade på andre overflader.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Kan fås i forskellige udgaver