VWR®, Forsendelseskassetter
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
211-0341EA 220 DKK
211-0341 211-0342
VWR®, Forsendelseskassetter
Transportbeholdere til objektglasholder
Denne sikre beskyttelse til almindelige objektglas er ideel til opbevaring og forsendelse.
  • Store, snaplåg, der er lette at sætte på
  • Særligt egnet til forsendelse som almindelig post
  • De farverige udformninger gør dem nemme at identificere og sortere
Bestillingsoplysninger: Sortimentet består af forsendelseskassetter til objektglas i rød, gul, blå, lilla og orange.