Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nitric acid solution
20406.292EA 217 DKK
20406.292 20406.361 20406.320
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Molekylvægt: 63.01 g/mol
Kogepunkt: 120.5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06608
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 68 - 70 %