Eddikesyre 32%, TECHNICAL

Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

20132.364EA 876 DKK
20132.364
Eddikesyre 32%, TECHNICAL
Eddikesyre
Formel: H₃CCOOH
Molekylvægt: 60.05 g/mol
Kogepunkt: 118
Smeltepunkt: 17
Massefylde: 1.04
Flammepunkt: 38,5
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN nummer: 2790
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Assay Min. 32 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR