Skilletragte, cylinderformede, med trykudligning
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
04372811 04373711 04374914 04375814 04377014 04372814 04373714 04372211
201-5172EA 873 DKK
201-5172 201-5173 201-5184 201-5185 201-5186 201-5182 201-5183 201-0897
Skilletragte, cylinderformede, med trykudligning
Tragte Dråbetragte
DURAN®, borosilikatglas, klar, med PTFE nøgle.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Hals/kappe og bund/konus med standardslib, Inddelinger til omtrentlig aflæsning af volumen. Stophane med gevindsikring.