VWR® SD 820, Kemiske membranpumpe, selvtørrende, til fugtige gasser
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
181-0094EA 17240 DKK
181-0094
VWR® SD 820, Kemiske membranpumpe, selvtørrende, til fugtige gasser
Pumper Membranpumper, vakuum
Dobbelthoved, tørkørende membranpumpe med indbygget selvtørrende system. Denne pumpe har en lang række anvendelsesuligheder i laboratorier, særligt hvor der er brug for rent vakuum og fugtige gasser skal pumpes væk. Eksempler omfatter drift af vakuumtørrekamre (til tørring eller varmebehandling af stoffer og komponenter), eller til dampsterilisatorer til sterilisering af instrumenter, beholdere, filtre og tekstiler. Denne pumpe kan anvendes i en lang række applikationer, på grund af dens høje modstandsdygtighed over for aggressive medier. Det innovative selvtørrende, system gør det muligt atMore Product Information