Drænstativer, vægmonteret, LaboPlast®
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 5160 DKK
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Drænstativer, vægmonteret, LaboPlast®
Stativer Afløbs Stativer
PVC-stativ med PP-pløkker.
  • Stativerne kan ikke splintres eller gå i stykker
  • Resistent overfor de fleste kemikalier
  • Aftagelig afløbskanal, som kan tilsluttes en drænslange (så det afløbne vand kan opsamles i beholder, vask eller lign.)
Dette fleksible system af PVC har stabile drænholdere, som fås i tre længder (60, 100 og 150 mm) med en diameter på 6, 10 og12 mm, som kan placeres frit. Tørrestativet kan tilpasses hvilket som helst apparat, som skal tørres.
Leveringsinformation: Stativet leveres komplet med aftagelig støv- og ridsesikker folie samtMore Product Information