Autoclavable Bags
Leverandør: STERILIN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
509HT
129-0006EA 1700 DKK
129-0006
Autoclavable Bags
Poser Affaldsposer
The bags in PP can withstand temperatures up to 134 °C.