Bøjlehøreværn, PerCap®
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1005952
111-3581EA 57.2 DKK
111-3581
Bøjlehøreværn, PerCap®
Ørepropper Bøjlehøreværn
Dette foldbare pandebånd med bløde skumpropper giver en behagelig pasform.
  • Perfekt løsning, når der er et midlertidigt behov for høreværn
  • Lette og sammenfoldelige
  • Ørepropper, der passer perfekt i lommen, når de ikke er i brug
SNR: 24 dB
EN 352-2
Certificeringer: EN 352-2
Leveringsinformation: Leveres med opbevaringsæske.