Genanvendelige ørepropper, E-A-R™ Tracer™
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TR01000 TR01001 TR01020
111-0726EA 1990 DKK
111-0726 111-1128 111-1129
Genanvendelige ørepropper, E-A-R™ Tracer™
Ørepropper Genanvendelige ørepropper
De enestående one size Tracer™ ørepropper passer bekvemt i de flestes ører og tilbyder et højt dæmpningsniveau sammen med den indbyggede, synlige metalsnor, som gør dem ideelle til fødevareindustrien. De forstøbte ørepropper med tre flanger er fremstillet af fleksible materialer, som på forhånd er formet efter øret.
  • Kan vaskes og genbruges, nemme at rengøre
  • Længere stilk gør dem lette at sætte i
  • Lavet af blødt og holdbart silikonegummi med snor
SNR: 32 dB (Tracer™)/20 dB (Tracer™ 20).
Certificeringer: EN 352-2
Advarsel: * One size fits all.