Tantal ≥99.95% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 1450 DKK
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantal ≥99.95% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantalum
Formel: Ta
Molekylvægt: 180.95 g/mol
Kogepunkt: 5427
Smeltepunkt: 2996
Massefylde: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR