Tilbehør
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
1.50082.0001EA 3190 DKK
1.50082.0001 1.50083.0001 1.50226.0001 1.50227.0001 1.51257.0001 1.51258.0001 1.51419.0001 1.50017.0001 1.51487.0001 1.51486.0001 1.51496.0001
Tilbehør
Kromatografi forsyninger Kromatografi reservedele
Merck kolonner i 3 udgaver.
1. Hibar® RT er en traditionel kolonne med standard ¹/₁₆" endefatninger (hun). Der kan bruges en separat Hibar® forkolonneholder sammen med LiChrospher® 4-4 forkolonner til at beskytte kolonnen.
2. LiChroCART® forkolonnerne har aftagelige ManuCART® endefatninger med standard ¹/₁₆" tilslutninger (hun). ManuCART® endefatningerne har indbygget forkolonneholder, hvilket minimerer dødvolumenet. De kan bruges til alle Merck kolonner med en længde på 75 til 250 mm.
3. Chromolith® kolonner - monolitiske silikastænger med PEEK-belægning i brugsklart format (udenMore Product Information