Kaliumdichromat 1/60 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig


MQ100

1.09928.0001
1.09928.0001EA 266 DKK
1.09928.0001
Kaliumdichromat 1/60 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Potassium dichromate
Formel: K₂Cr₂O₇
Molekylvægt: 294.18 g/mol
Kogepunkt: 500
Smeltepunkt: 398
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN nummer: 3287
ADR: 6.1
Merck Index: 12,07790

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 4.1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR