Vaskemidler, flydende koncentrater og pulvere, til brug i opvaskemaskiner, AP-serien, Extran®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 1042.5 DKK
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Vaskemidler, flydende koncentrater og pulvere, til brug i opvaskemaskiner, AP-serien, Extran®, Supelco®
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laboratory.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Disse produkter er udviklet i samarbejde med førende instrumentproducenter for at sikre, at de er egnet til maskinvask. Extran® produkterne er omhyggeligt testet for effektivitet og lav skumdannelse. Det anbefales at neutralisere basiske rengøringsmidler med et surt skyllemiddel efter rengøringen. De basiskeMore Product Information