TLC- og GLP-plader, silicagel 60, umodificerede lag, glas
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 2680 DKK
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
TLC- og GLP-plader, silicagel 60, umodificerede lag, glas
TLC-plader
TLC-plader, umodificeret silicagel 60
Merck silicagel 60 med en enestående polymerisk binder resulterer i en ensartet og hård overflade, der ikke krakelerer eller danner blister. Den glatte og ekstremt tætte pladebelægning sikrer smalle bånd og maksimal separationseffektivitet med lavest baggrundsstøj. Lagtykkelse 250 µm, partikelstørrelse 10 til 12 µm To uorganiske. fluorescensindikatorer til UV-påvisning af farveløse stoffer.
TLC-plader, koncentrationszone
Disse plader er baseret på forskellige adsorptionsegenskaber af to adsorberende silicakomponenter: En inaktiv adsorberende komponentMore Product Information