HPTLC-plader med kugleformede partikler, LiChrospher®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
1.05586.0001EA 3650 DKK
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
HPTLC-plader med kugleformede partikler, LiChrospher®
TLC-plader
HPTLC LiChrospher® plader er baseret på sfærisk formet silica 60 med en partikelstørrelse på 7 µm og en snæver partikelstørrelsesfordeling, der er magen til den, der normalt anvendes ved HPLC. LiChrospher® HPTLC plader har en selektivitet, der er sammenlignelig med de respektive HPTLC plader, pladehøjden og separationsmængderne er dog yderligt forbedrede, hvilket giver en ultimativ kortere analysetid.
  • Kørselstiden reduceret med 20%
  • Meget kompakte spots eller zoner
  • Lavere detektionsgrænser og bedre opløsning
LiChrospher® HPTLC plates are especiallyMore Product Information