5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 574 DKK
1.03094.0001 1.03094.0010
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid, Sigma-Aldrich®
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003985
CAS-nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR