Vand, SupraSolv® GC, Supelco®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Hydrogen oxide

MQ100

1.02699.1000 1.02699.2500
1.02699.1000EA 415 DKK
1.02699.1000 1.02699.2500
Vand, SupraSolv® GC, Supelco®
Vand
Formel: H₂O
Molekylvægt: 18.02 g/mol
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestil nu

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR