Molybdænsyre, Supelco®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel


MQ200

1.00400.1000
1.00400.1000EA 5310 DKK
1.00400.1000
Molybdænsyre, Supelco®
Molybdænsyre
Formel: H₂MoO₄
Molekylvægt: 161.95 g/mol
Kogepunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 300
Massefylde: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 161.95 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR