2-Propanol 99 Biotechnology

Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Isopropylalkohol

0918-1LEA 624 DKK
0918-1L 0918-4L 0918-20L 0918-500ML
2-Propanol 99 Biotechnology
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN nummer: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4eafe19208840993a64d7c98fc917a6f7ccdb1&vid=2cbd35cca07cb89a846356568c2b7828611f7895&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Colour (APHA) ≤10
Density 0.782 - 0.788 g/ml
Moisture (KF) ≤0.2%
Purity ≥99%

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR