Cyclopentanon, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
MQ100
08299-50ML-F 08299-5ML-F
08299-50ML-FEA 1700 DKK
08299-50ML-F 08299-5ML-F
Cyclopentanon, Supelco®
Cyclopentanone
Formel: C₅H₈O
Molekylvægt: 84.12 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: –58 °C
Massefylde: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001409
CAS-nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN nummer: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd67a6aed87a729b795cd1535fda6008a4d76d9f&vid=57be74dad3c3590ba71c2c298488e6400f465d08&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1c643ca2121e82b7d11e1f6707cadf07b02edb&vid=1d63b8713dd3c45e9ceead4f0da34afd042a7fba&prid=web&clid=SAPDAM