meta-Phosphorsyre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Metaphosphoric acid
0676.0500EA 5720 DKK
0676.0500
meta-Phosphorsyre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
meta-Phosphorsyre
Formel: (HPO₃)n
Molekylvægt: 79.98 g/mol
Kogepunkt: 260
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN nummer: 3260
ADR: 8 III