Kemikalier af fødevarekvalitet
Den omfattende specifikation, Merck giver for sine produktionskemikalier, omfatter ofte FCC's (Food Chemical Codex) E-nummer. For eksempel omfatter Mercks produkt natriumcitratdihydrat 106446 testkravene for Ph Eur, BP, JP, USP og E 331.
Indtast blot navnet på stoffet i søgefeltet og begræns søgningen til Merck. Beskrivelsen vil vise dig det produkt, du har brug for.