Dispensette® S og Dispensette® S Organic
Sikker dispensering af aggressive kemikalier
Dispensette® S
Dispensette® S understøtter en meget lang række applikationer med hensyn til dispensering af aggressive reagenser, som fx koncentrerede syrer og baser.
Yderligere information
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic er ideel til dispensering af organiske opløsningsmidler.
Yderligere information
BRAND har været en pioner inden for flaskedispensere siden 1968, og Dispensette® er anerkendt som det førende produkt på markedet. Den nyeste generation af Dispensette® S tilbyder nye funktioner til sikker drift og dokumenteret holdbarhed til krævende drifts- og medieforhold.
Sikkerhedsfunktioner
- Udløbsventil med sikkerhedskugle som lukker, når udløbsrøret ikke er monteret
- Påfyldningsventil: Olivenformet, for at give en fastere montering af påfyldningsrøret
- Med hængslet skruelåg som ikke kommer i vejen ved dispensering
- Det nye udløbsrør er nemt at fastgøre, og fås med eller uden recirkulationsventil
- Fleksibel udløbsslange som ekstraudstyr, spiralformet, sikrer hurtig og præcis seriedispensering selv ned i smalle reagensglas.
Sikkerhedsoplysninger - håndtering af farlige stoffer
Sikkerhedsoplysninger - håndtering af farlige stoffer og mange andre nyttige oplysninger findes i den tekniske håndbog Volumetrisk måling.