VWR, Part of Avantor
Carousel
Perfekt sammensat til bæredygtig optimering af din høst proces
NYHED! J.T.Baker® Cellelysering og endonuklease samarbejder bedre for at opskalere dine processer i genterapi.
Avantors 2024 bæredygtighedsrapport er nu tilgængelig
Læs mere om hvordan vi samarbejder med kunder og leverandører for at levere en bæredygtig effekt.
Achieving EcoVadis Bronze Medal
EcoVadis, a global leader in business sustainability ratings, places Avantor in the top 35% of all companies assessed.
Digital Solutions by SmartScience
Åben og adapterbar teknologi der trådløst forbinder videnskabens arbejdsprocesser, uden at gå på kompromis - For at fremme udviklingen af videnskabeligt samarbejde, nu og i fremtiden.
Nyhed! VWR® qPCR og RT-qPCR reagenser
Overlegen specificitet og sensitivitet for detektering og kvantificering af DNA eller RNA. Bred instrumentkompatibilitet.
AKTUELT
-
LC-MS/MS Analysis of PFAS compounds using EPA method 537.1
Discover this application note, using LC-MS/MS, to separate multiple PFAS compounds in Drinking Water in some minutes.
-
Opdag en uovertruffen beskyttelse: Biogel® Tech Indicator® System
Oplev det bedste i innovation, udviklet unikt til at maksimere hastighed og synlighed ved ethvert brud på overhandsken
-
COPAN SRK - Bedre mikrobiologisk miljøovervågning ved at forbedre prøveindsamlingen
Omfattende udvalg af indsamlingsenheder til påvisning af miljømæssig mikrobiel kontaminering i fødevareproduktion og farmaceutiske steder.
-
Introduktion af Contec’s kulfiber greb for renrumsmopper - de letteste der findes!
Contec’s QuickConnect moppegreb er produceret af kulfiber, teleskopiske op til 8 m og op til 60 % lettere end greb i rustfrit stål.
-
Vi introducerer det nye EQUIP Magasin
Find alle de utrolige tilbud på laboratorieudstyr og instrumenter på ét sted!
-
MERCK - Alt hvad du behøver til din industrianalyse
Merck er førende på verdensplan inden for kemisk analyse, og tilbyder en bred vifte af laboratoriekemikalier i høj kvalitet til alle dine udfordrende opgaver.
-
FOCUS: GENE EXPRESSION ANALYSIS & GENOTYPING - New magazine!
Discover a selection of technical articles about innovation, expertise and solutions that will help you to succeed in your genomics challenges.
-
Revolutioner din endotoksintest med den rekombinante og dyrefri PYROSTAR™ Neo+
Oplev den banebrydende innovation af PYROSTAR™ Neo+: en revolutionerende serie af endotoksin-detektionsreagenser udviklet ved hjælp af avanceret rekombinant teknologi.
-
Nye Brady M410 og M510 transportable etiketprintere
De nye etiketprintere inkluderer det seneste i professionel print. Med 110+ patroner for M410 og 250+ for M510, kan laboratorieforskere udskrive etiketter nemt, nøjagtigt og hurtigt.
-
HPLC-opløsningsmidler
I løbet af de seneste 5 år er der blevet introduceret eller forbedret mange serier af opløsningsmidler, så de opfylder de strenge krav i apparaturet eller påvisningsmetoderne, især med hensyn til urenheder, som kan skabe mange problemer. Så i dag vil vi forsøge at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg for dig med hensyn til HPLC-opløsningsmidler.
-
Laboratoriesikkerhed
Avantor tilbyder de brands og produkter, du har brug for – herunder absorberende materialer, bortskaffelsesbeholdere, mærkningssystemer og mere – for at sikre et sikkert og rent laboratorium for alle, der arbejder der.
-
Stevanato Group EZ-fill® rør fra DWK Life Sciences
Brugsklare, sterile rør for accelereret udvikling af lægemidler
-
Nye ressourcer til akademisk forskning
En ny webside for akademiske kunder, der tilbyder essentielle applikationer, materialer og værktøjer til effektiv og banebrydende forskning
-
Fast LC-MS/MS PFAS Analysis with ACE® HTP-MS column
The Avantor® ACE® HTP-MS column format has been designed using LC-MS/MS to separate multiple PFAS compounds in under 3 mins.
-
Mød Avantor på disse kommende udstillinger
Kom og mød vores specialister og få en god faglig sparring - læs mere her!
SELEKTORER & MERE Se alle selektorer
-
IgGy Antibody Selector
Select from more than 15 search criteria to find the antibody you need. START by making your antibody Pre-selection here below...
-
Animal Sera
Looking for a serum for your cell culture activities? Track down your product using the dedicated VWR selector for animal sera.
-
Cell Culture Media
Your cells deserve only the best. Use the VWR cell culture media selector to quickly find the media that make your cells happy!
PUBLIKATIONER Søg i alle dokumenter
-
Guides til praktiske løsninger
Guides med VWR Collection! God kvalitet til fordelagtige priser - Gør arbejdet i laboratoriet nemmere
Læs mere Guides til praktiske løsninger -
Highlights
Focus: Life Science, Focus: Chromatography, Focus: Industrial, Focus: Safety,…
Læs mere Highlights