1,6-Dibromoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluoro(1,6-dibromohexane)
D3572-1G D3572-5G
TCIAD3572-1GEA 403 DKK
TCIAD3572-1G TCIAD3572-5G
1,6-Dibromoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
1,6-Dibromoperfluorohexane
Formel: C₆Br₂F₁₂
Kogepunkt: 150°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153110
CAS-nummer: 918-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=201d3cba8efc5cfa33fcc7a5143fc724ceb8debc&vid=201d3cba8efc5cfa33fcc7a5143fc724ceb8debc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %