3-Ethoxy-2-nitropyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E0390-1G E0390-5G
TCIAE0390-1GEA 304 DKK
TCIAE0390-1G TCIAE0390-5G
3-Ethoxy-2-nitropyridin ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxy-2-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Kogepunkt: 175°C
Smeltepunkt: 31…32 °C
MDL Number: MFCD00006257
CAS-nummer: 74037-50-6
EINECS: 277-676-0
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&vid=a9861390210413a2778b13d7f52287fa64fd85bd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 25.0 to 28.0 deg-C