(±)-3-Octanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-3-Octanol
O0121-25ML O0121-500ML O0121-100ML
TCIAO0121-25MLEA 279 DKK
TCIAO0121-25ML TCIAO0121-500ML TCIAO0121-100ML
(±)-3-Octanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Kogepunkt: 177°C
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 68°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004590
CAS-nummer: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53306b86c8ffe59cb4402885bc181460869a35b0&vid=da1db8c476292949544e34b4ca69307f2dd0459f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %