Methylacetoacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Aceteddikesyremethylester
A0650-25G A0650-500G
TCIAA0650-25GEA 132 DKK
TCIAA0650-25G TCIAA0650-500G
Methylacetoacetat ≥99.0% (by GC)
Methylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Kogepunkt: 170°C
Smeltepunkt: –80°C
Massefylde: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00008784
CAS-nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 14,06009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&vid=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %